Läs mer
Brady™ MiniMark™ Polyester Die-cut HSID Labels
Produktkod. 11747205
Bredd (metrisk):
75 mm
105 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
55 mm
75 mm
105 mm
Beskrivning:
Model L1
Model L2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11747205
Brand: Brady™ 710071
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL recognized, CSA accepted, AGA approved, Halogen free (DIN VDE 0472/part 815)
Beskrivning Model L1
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg White, Orange
Avsluta Gloss
Material Polyester
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Die-cut HSID Label
För användning med (applikation) Electronic PCB and component identification, Bar code label, rating plates and solar panel identification
Antal per förpackning 325Pack
Kvantitet 325/Pk.
Form Square
Storlek (metrisk) 105 x 75 mm (W x H)
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +110°C
Tjocklek (metrisk) 0.019 mm
Bredd (metrisk) 105 mm
Höjd (metrisk) 75 mm
Vikt (metrisk) 1.1 kg