Läs mer
Brady™ MiniMark™ Polyester namn och märkningsskyltar Etiketter
Produktkod. 11761825
Change view
Bredd (metrisk):
38,1 mm
50,8 mm
69,85 mm
Höjd (metrisk):
19,05 mm
25,40 mm
31,75 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
11761825 38,1 mm 19,05 mm Varje
11771795 50,8 mm 25,40 mm Varje
11791785 69,85 mm 31,75 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11761825 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 710087
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Identifiera dina tillgångar och värderingsskyltar med dessa metalliska utseende MiniMark™ Polyester namn och märkningsskyltar Etiketter.
  • Identifiera dina tillgångs- och märkskyltar med dessa metalliska etiketter.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd
Beskrivning MiniMark Namn- och märkskyltar Etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Satin
Formatera Stansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, kretskortsmärkning, lagermärkning, streckkodsmärkning
För användning med (utrustning) MiniMark Skrivare
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Antal per förpackning 3150 Etiketter/kartong
Kvantitet 3150 Pk.
Storlek (metrisk) 38.1 x 19 mm (W x H)
Temperaturområde (engelska) -112 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0028 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.071 mm
Mått (L x B) 19.05 x 38.1 mm
Längd (engelska) 0,75 tum
Längd (metrisk) 19.05 mm
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38,1 mm
Höjd (metrisk) 19,05 mm
Alternativt artikelnummer MNK-BPT-6-8423