Läs mer
Brady™ MiniMark™ Förtryckta pappersetiketter
Produktkod. p-8001594
Höjd (metrisk):
55 mm
75 mm
105 mm
Bredd (metrisk):
85 mm
110 mm
155 mm
Inkluderar:
1 Diamond
2 Diamonds, Vertical
3 Diamonds, Diamond Shape
4 Diamonds, Diamond Shape
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11769475
Brand: Brady™ 710570
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa MiniMark™ Förtryckta pappersetiketter levereras med förtryckta röda diamanter och är redo för dig att skriva ut den nödvändiga varningen.
  • Levereras med förtryckta röda diamanter.
  • Redo för dig att skriva ut den nödvändiga varningen.
  • Överensstämmer med de senaste reglerna.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Beskrivning Förtryckt MiniMark Etiketter för CLP-GHS farliga ämnen
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Rött på vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material papper
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Identifiering av riskkommunikation
För användning med (utrustning) MiniMark Skrivare
Inkluderar 2 Diamonds, Vertical
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 300 etiketter/kartong
Kvantitet 300 Pk.
Form Diamant
Programvarutyp MiniMark
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +50 °C
Tjocklek (engelska) 0,0032 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Mått (LxB) 75 x 110 mm
Längd (engelska) 2,95 tum.
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (engelska) 4,33 tum
Bredd (metrisk) 110 mm
Höjd (engelska) 2.95 in.
Höjd (metrisk) 75 mm
Alternativt artikelnummer MNK-CLP-75x110-L2-B7610-0.3