Läs mer
Brady™ Minimark™ Tamper Evident-etiketter
Produktkod. 11584114 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Silver
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11584114 Silver Varje
1 options
Produktkod. 11584114 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 710111
I lager
Minimark™ Tamper Evident-etiketter för säker identifiering som indikerar om den har manipulerats.
  • B-438-tejp lämnar ett 'schackrutmönster' om det tas bort och ett schackbräde finns också på etikettens ovansida för att förhindra återanvändning av etiketten.
  • Idealiskt för produktskyltar, garantietiketter och identifieringsetiketter för tillgångar.
  • Se Rekommenderad bandserie för lämpligt band att använda.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-godkänd, RoHS-kompatibel
Beskrivning MiniMark Tamper-evident-etiketter
Typ av lim Saneringsuppenbart, Akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Silver
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, allmän identifiering, säkerhetsidentifiering
För användning med (utrustning) MiniMark Skrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1 rulle/låda
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +104 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +40 °C
Tjocklek (engelska) 0.0033 in.
Tjocklek (metrisk) 0.085 mm
Mått (L x B) 35 m x 76.2 mm
Längd (engelska) 38.28 yd.
Längd (metrisk) 35 m
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 3 tum
Alternativt artikelnummer MNK-THT-21-438