Läs mer
Cytiva Minimate; EVO Tangential Flow Filtration (TFF) System
Produktkod. 17184771
Change view
Volym (metrisk):
<500 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
17184771 <500 ml
1 options
Produktkod. 17184771 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer OAPMPUNV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71530.00 SEK
    68119.31 SEK / Paket med 1
    Save 3410.69 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
Plug-and-play-system för att effektivisera processer för koncentration, avsaltning och buffertbyte i laboratorieskala. Systemet innehåller all hårdvara, slangar och kopplingar som behövs för att få igång din process snabbt.
Den låga systemarbetsvolymen som uppnås genom användning av en konisk bottenbehållare och kompakt design möjliggör att höga koncentrationsfaktorer från upp till 1 l eller mer av provet kan uppnås. Koncentrera ditt prov ner till så lite som 5 ml. Utformad för att fungera med Minimate TFF-kapslar.
Peristaltiska pumpar med rullhuvud ger skonsam bearbetning och är rätt val för kritiska tillämpningar som ömtåliga biomolekyler.
Systemkomponenterna är utformade för enkel montering och demontering; inga verktyg krävs. Byte av slangar och kopplingar är enkelt och går snabbt. Slipmuttrar för luer-lock eliminerar slangveck.
Tillämpningar:
  • Koncentrera och avsalta proteiner, peptider eller nukleinsyror (DNA, RNA, oligonukleotider)
  • Återvinn antikroppar eller rekombinanta proteiner från klarnade cellodlingsmedia
  • Bearbeta metallkänsliga enzymer och molekyler
  • Separera (fraktionera) stora från små biomolekyler
  • Koncentrera virus eller genterapivektorer
  • Förbered prover före kolonnkromatografi
  • Koncentrera proverna efter gelfiltrering
  • Depyrogenera vatten, buffertar och medialösningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Icke-steril
Material Polysulfon
Volym (metrisk) <500 ml
Mått (L x B x H) 48.2 x 30.7 x 20.8 cm