Läs mer
Cytiva Minimate™ Tangential Flow Filtration (TFF) Kapsel med Omega™ Membran
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
500 kDa
70 kDa
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Effektiv bearbetning
- Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | PES |
| MWCO | 500 kDa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 50 cm 2 |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |