Läs mer
Cytiva™ Minimate™ Tangential Flow Filtration (TFF) Kapsel med Omega™ Membran
Produktkod. 17194761
Change view
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
500 kDa
70 kDa
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Förpackningsstorlek
17194761 10 kDa -
17164761 1 kDa -
17174761 3 kDa Varje
17114771 50 kDa Varje
17184761 5 kDa -
17134771 100 kDa -
17144771 300 kDa -
17164771 1000 kDa -
17124771 70 kDa -
17154771 500 kDa -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17194761 Leverantör Cytiva™ Leverantörsnummer OA010C12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4395.00 SEK
    4258.12 SEK / Paket med 1
    Save 136.88 SEK
    3% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Koncentrations- och diafiltreringsprocesser (avsaltning eller buffertbyte) kan utföras på samma system med minimalt användaringripande.
  • Effektiv bearbetning
  • Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) PES
MWCO 10 kDa
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 50 cm 2
Antal per förpackning 1/Pk.