Läs mer
Fisherbrand™ MiniMax magnetomrörare
Produktkod. 11577493 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
143 x 143 x 66 mm (H x B x D)
Material för toppplatta:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Material för toppplatta Förpackningsstorlek
11577493 143 x 143 x 66 mm (H x B x D) Polypropen Varje
1 options
Produktkod. 11577493
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rör om 1L vätska vid upp till 2 000 rpm. Fisherbrand™ MiniMax Magnetic Stirrer är tillverkad av en tuff polypropen med en klar, kemiskt resistent polykarbonat topp. Inkluderar instruktioner, omrörare och nätadapter.
  • Kraftfull nog att röra om 1L vätska vid upp till 2 000 rpm
  • Tillverkad av en tuff polypropen med en klar, kemiskt resistent polykarbonat topp
  • Med instruktioner, omrörarstav och nätadapter
Specifikationer
Hastighet 350 till 2000 rpm
Material för toppplatta Polypropen
Spänning 230 V
Mått (L x B x H) 143 x 143 x 66 mm (H x B x D)
Höjd (metrisk) 143 mm
Bredd (metrisk) 143 mm
Elektriska krav 230V, 50Hz
Frekvens 50 Hz
Inkluderar Med omrörarstång och strömadapter
Typ Magnetisk omrörare
Vikt (metrisk) 400 g