Läs mer
Heinz Herenz Minsta diameter träapplikator enkel bomullspinne
Produktkod. 10751103
Change view
Tips Typ:
Singel Slut
Produktkod. Tips Typ
10751103 Singel Slut
1 options
Produktkod. 10751103 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1030128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.65 SEK
    216.37 SEK / Paket med 2000
    Save 70.28 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Träapplikator WA 1-I. Enkel bomullspinne med minsta diametertolerans.
Vi erbjuder ett brett sortiment av sterila och icke-sterila topsar:
  • Trä-, PS-, PP-, aluminium- eller pappersapplikator
  • Var och en i olika längder tillgängliga
  • Med bomull, viskos, polyester eller skumhuvud
  • Huvudenas diameter: liten, medelstor eller stor
  • Detta garanterar att rätt instrument finns tillgängligt för varje specialapplikation.
  • Till exempel rekommenderas bomullspinnspinnor för användning av öron-näsa-hals-specialister.
  • Våra sterila bomullspinnar är alla individuellt inslagna.
Observera inom medicinska områden:
  • Endast lämplig för engångsbruk
  • Endast användning av medicinsk personal
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Applikatormaterial Wooden
Handtagsmaterial Trä
Produkttyp Bomullspinne, Applicator
Spetsmaterial Bomull
Tips Typ Singel Slut
Diameter (metrisk) spets 4 to 5mm
Längd (metrisk) 12mm
Kvantitet 2000Box