Läs mer
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle, vätska
Produktkod. 11440335 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Med tillsatser:
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Natriumbikarbonat
Hanks balanserade saltlösning (HBSS), Natriumbikarbonat
Natriumbikarbonat, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Utan tillsatser:
Inget glutamin
Inget glutamin, Inget cystein, Ingen cystin, Inget metionin
Produkttyp:
Minimum Essential Medium Eagle's
Minimum Essential Medium Eagle's (modifierad)
Förpackningsstorlek:
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Med tillsatser Utan tillsatser Produkttyp Förpackningsstorlek
11440335 Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Natriumbikarbonat Inget glutamin Minimum Essential Medium Eagle's 500ml
11450415 Natriumbikarbonat, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) Inget glutamin, Inget cystein, Ingen cystin, Inget metionin Minimum Essential Medium Eagle's (modifierad) 500ml
11490335 Hanks balanserade saltlösning (HBSS), Natriumbikarbonat Inget glutamin Minimum Essential Medium Eagle's 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440335 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091210254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00 SEK
    315.47 SEK / 500ml
    Save 82.53 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller högre aminosyrakoncentrationer för odling av kräsna celler
MEM, ursprungligen utarbetad av Harry Eagle, är ett av de mest populära cellodlingsmedierna. Efter hans försök att odla normala däggdjursfibroblaster och vissa HeLa-cellsubtyper, avslöjades det att näringsbehoven för dessa celltyper inte kunde tillgodoses av BME. Ytterligare studier ledde till utvecklingen av MEM från MP Biomedicals inkorporerande specifika modifieringar såsom högre aminosyrakoncentrationer för odling av kräsna celler.
  • MEM från MP Biomedicals kan användas för att stödja tillväxten av celler i monolager, i suspension och många olika andra celltyper med rätt tillskott.
  • Finns med antingen Earle's eller Hanks salter.
Specifikationer
Produkttyp Minimum Essential Medium Eagle's
Sterilitet Sterila
Med tillsatser Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 500 mL
pH 6,9 till 7,3
Innehåll och lagring 0 till 5 °C
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.