Läs mer
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle, vätska
Produktkod. 11490335 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Med tillsatser:
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Natriumbikarbonat
Hanks balanserade saltlösning (HBSS), Natriumbikarbonat
Natriumbikarbonat, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Utan tillsatser:
Inget glutamin
Inget glutamin, Inget cystein, Ingen cystin, Inget metionin
Produkttyp:
Minimum Essential Medium Eagle's
Minimum Essential Medium Eagle's (modifierad)
Förpackningsstorlek:
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Med tillsatser Utan tillsatser Produkttyp unitSize
11490335 Hanks balanserade saltlösning (HBSS), Natriumbikarbonat Inget glutamin Minimum Essential Medium Eagle's 500ml
11440335 Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Natriumbikarbonat Inget glutamin Minimum Essential Medium Eagle's 500ml
11450415 Natriumbikarbonat, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) Inget glutamin, Inget cystein, Ingen cystin, Inget metionin Minimum Essential Medium Eagle's (modifierad) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490335 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091213254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 SEK
    794.54 SEK / 500ml
    Save 40.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Innehåller högre aminosyrakoncentrationer för odling av kräsna celler
MEM, ursprungligen utarbetad av Harry Eagle, är ett av de mest populära cellodlingsmedierna. Efter hans försök att odla normala däggdjursfibroblaster och vissa HeLa-cellsubtyper, avslöjades det att näringsbehoven för dessa celltyper inte kunde tillgodoses av BME. Ytterligare studier ledde till utvecklingen av MEM från MP Biomedicals inkorporerande specifika modifieringar såsom högre aminosyrakoncentrationer för odling av kräsna celler.
  • MEM från MP Biomedicals kan användas för att stödja tillväxten av celler i monolager, i suspension och många olika andra celltyper med rätt tillskott.
  • Finns med antingen Earle's eller Hanks salter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttyp Minimum Essential Medium Eagle's
Sterilitet Sterila
Med tillsatser Hanks balanserade saltlösning (HBSS), Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 500 mL
pH 6,9 till 7,2
Innehåll och lagring 0 till 5 °C
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.