Läs mer
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle, vätska
Produktkod. p-4474843 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Med tillsatser:
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Natriumbikarbonat
Hanks balanserade saltlösning (HBSS), Natriumbikarbonat
Natriumbikarbonat, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Utan tillsatser:
Inget glutamin
Inget glutamin, Inget cystein, Ingen cystin, Inget metionin
Produkttyp:
Minimum Essential Medium Eagle's
Minimum Essential Medium Eagle's (modifierad)
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11440335
Brand: MP Biomedicals™ 091210254
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller högre aminosyrakoncentrationer för odling av kräsna celler
MEM, ursprungligen utarbetad av Harry Eagle, är ett av de mest populära cellodlingsmedierna. Efter hans försök att odla normala däggdjursfibroblaster och vissa HeLa-cellsubtyper, avslöjades det att näringsbehoven för dessa celltyper inte kunde tillgodoses av BME. Ytterligare studier ledde till utvecklingen av MEM från MP Biomedicals inkorporerande specifika modifieringar såsom högre aminosyrakoncentrationer för odling av kräsna celler.
  • MEM från MP Biomedicals kan användas för att stödja tillväxten av celler i monolager, i suspension och många olika andra celltyper med rätt tillskott.
  • Finns med antingen Earle's eller Hanks salter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Minimum Essential Medium Eagle's
Sterilitet Sterila
Med tillsatser Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 500 mL
pH 6,9 till 7,3
Innehåll och lagring 0 till 5 °C
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.