Läs mer
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle (modifierad) 1X- utan L-Glutamin
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
MEM, ursprungligen utarbetad av Harry Eagle, är ett av de mest populära cellodlingsmedierna. Efter hans försök att odla normala däggdjursfibroblaster och vissa HeLa-cellsubtyper, avslöjades det att näringsbehoven för dessa celltyper inte kunde tillgodoses av BME. Ytterligare studier ledde till utvecklingen av MEM, som inkorporerade specifika modifieringar såsom högre aminosyrakoncentrationer för odling av kräsna celler. MP Biomedical™ erbjuder MEM med antingen Earles eller Hanks salter.
MP Biomedical™ MEM kan användas för att stödja tillväxten av:
- Celler i monolager
- Celler i suspension
- Stort utbud av andra celltyper med rätt tillskott
Användningsdeklaration: Om inte annat anges, MP Biomedical™ Produkterna är endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cellkulturmedium |
| Med tillsatser | Fenolrött |
| Utan tillsatser | Ingen glukos, Inget glutamin, Inget natriumpyruvat |