Läs mer
CORNING MEDIA TECH™ Minimum Essential Medium (MEM)
BIOPHARMA
Produktkod. 15472545
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15472545 500 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 15472545 Leverantör CORNING MEDIA TECH™ Leverantörsnummer 10009CV
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CORNING MEDIA TECH™ Minimum Essential Medium (MEM) i denna formulering inkluderar natriumbikarbonat, icke-essentiella aminosyror, L-glutamin och natriumpyruvat.
  • Mönstrat efter Eagles media
  • Väl lämpad för tillväxt av ett brett spektrum av däggdjursceller
  • En av de mest använda av alla syntetiska cellodlingsmedier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Koncentration 1 X
Produkttyp Cellkulturmedia
Sterilitet Sterila
Kvantitet 500 ml
Formulering MEM med 1,5 g/L natriumbikarbonat, icke-essentiella aminosyror, L-glutamin och natriumpyruvat
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.