Läs mer
Thermo Scientific™ Mininert Ventiler
Produktkod. 11517330 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Stängningsstorlek:
27 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11517330
Brand: Thermo Scientific™ TS10130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge unika, praktiska tätningar som är idealiska för kemikalier som försämras eller avdunstar i konventionellt förseglade behållare med Thermo Scientific™ Mininert Ventiler.
Ge unika, praktiska tätningar som är idealiska för kemikalier som försämras eller avdunstar i konventionellt förseglade behållare med Thermo Scientific™ Mininert Ventiler. Tillverkade av kemikalieresistent PTFE-beläggning, ger de en inert, läckagetät högtryckstätning. Den lättanvända tryckknappsventilen tillåter upprepad och obegränsad åtkomst med sprutnål till prover och eliminerar den septumborrning som uppstår vid upprepad punktering av traditionella septa. Ventiler finns att passa Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionsflaskor och Thermo Scientific™ Septumflaskor med skruvlock.
Thermo Scientific Mininert Ventiler är skruvkorkar som har integrerade återförslutningsbara ventiler för att tillåta upprepad och obegränsad åtkomst av sprutnål till prover. Skjut ventilen åt ett håll för att öppna nålporten. Skjut tillbaka ventilen för att stänga och täta helt.
  • Finns i två storlekar— 20 mm (gängstorlek 20/400) och 27 mm (gängstorlek 24/400) för att passa 3 och 5 ml Reacti-Vial Små reaktionsflaskor och 40 ml skruvlock med septumflaskor, respektive
  • Precisionstillverkad av PTFE-plast för upprepad användning och kemikaliebeständighet
  • Ventildesign eliminerar den septumborrning som uppstår vid upprepad punktering av traditionella septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Passar 40 ml skruvlock med septumflaskor; 27 mm
Material PTFE
Produktlinje Mininert
Typ Skruvlock
Stängningsstorlek 27 mm
För användning med (utrustning) 40 ml Septum-flaskor
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.