Läs mer
Minioxidil, 98,2 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11474911 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474911 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11474911 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215571980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 SEK
    1390.43 SEK / 100mg
    Save 69.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Minioxidil
CAS 38304-91-5
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.982
Molekylformel C9H15N5O
Kvantitet 100 mg
Synonym minoxidil, rogaine, loniten, regaine, minoximen, theroxidil, tricoxidil, alopexil, alostil, lonolox
InChI-nyckel ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCN(CC1)C2=NC(=N)N(C(=C2)N)O
IUPAC-namn 3-hydroxi-2-imino-6-piperidin-1-ylpyrimidin-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 209.253
PubChem CID 4201
Formel vikt 209.3
Fysisk form Kristallint pulver