Läs mer
Gilson™ Hastighetskontrollmodul
Produktkod. 10295492 Handla allt Gilson Produkter
Change view
För användning med:
MINIPULS™ 3
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
10295492 MINIPULS™ 3 Varje
1 options
Produktkod. 10295492 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F155001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31952.81 SEK
    22620.85 SEK / Paket med 1
    Save 9331.96 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Integreras enkelt i befintliga system med direkt kontroll via knappsatsen eller på distans via en annan enhet. Hastighetskontrollmodulen är tyst och användarvänlig. För användning med MINIPULS™ 3 Peristaltisk pump.
  • Tyst, användarvänlig och enkel att integrera i ditt befintliga system med direkt kontroll via knappsatsen eller fjärrstyrning via en annan enhet.
  • För användning med MINIPULS™ 3 Peristaltisk pump.
  • Flödeshastighet: 0,3μ L till 220 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med MINIPULS™ 3
Motortyp Stegmotor med högt vridmoment
Hastighetskontroll Mikroprocessor
Typ Modul