Läs mer
Sartorius Minisart™ GF sprutfilter
BIOPHARMA
Produktkod. 10160851 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
1000/Cs.
50/förpackning
500/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 50
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10160851 500/Cs. Paket med 500
15962590 1000/Cs. Paket med 1000
10695981 50/förpackning Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10160851 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 17824Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9305.00 SEK
    6626.35 SEK / Paket med 500
    Save 2678.65 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Rengör relativt smutsiga lösningar eller använd som förfilter. Sartorius Minisart™ GF-sprutfilter använder ett glasfibermembran för klarning av små volymprover. Det används också som ett förfilter för mikrobiologisk filtrering. Flera kvantiteter med 26 mm diameter, μ0,7 m porfilter finns tillgängliga.
Snabb, pålitlig förtydligande eller förfiltrering
  • Innehåller ett glasfiberfilter med en retentionseffektivitet på 98 % för 1,2 m μsfäriska partiklar
  • Idealisk för många labbapplikationer:
    • När mycket orena lösningar ska klargöras
    • När ett förfilter behövs för ett 0,2 μm eller μ0,45 m mikrobiologiskt sprutfilter (säljs separat)
  • Medicinsk akrylhölje är nästan fritt från lakbara och extraherbara ämnen
  • Filtrerar tillförlitligt små volymer utan läckage
  • Luer lock honinlopp med luer lock hanutlopp
Maximal användarbekvämlighet
  • Kompletta, anslutningsklara filterenheter är lätta att hantera
  • Eliminerar tidskrävande förberedelsearbete (t.ex. byte av filter, rengöring av filtreringssystemet)
  • Engångsenheter för engångsbruk är ett ekonomiskt alternativ
  • Beprövad kvalitet och 100% testad under tillverkning
  • Sterila (etylenoxid) och icke-sterila alternativ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Ogenomskinlig
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Sprutfilter
Material (membran) Glasfiber
Porstorlek 0,7μ m
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 5,16 cm 2
Håll upp volymen (efter luftrening) 0.1 mL
Material för hölje MBS
Inloppsstil Luer Lock hona
Outlet stil Luer Lock hane
Förpackning Slumpmässig
Tryckvärdering 4,5 bar
Kvantitet 500/Cs.
Typ Sprutfilter
Volym (metrisk) 200 mL
Diameter (metrisk) 28 mm
För användning med (utrustning) spruta
Provvolym 1 till 200 ml