Läs mer
Sartorius Minisart™ Plus sprutfilter, icke-sterila
BIOPHARMA
Produktkod. 10564051 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
1.2μ m
Färgkod:
Blått
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Färgkod Förpackningsstorlek
10564051 0,45 μm Gult Paket med 500
10274581 0,2μ m Blått Paket med 500
10736862 1.2μ m Rött Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10564051 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 17829Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12562.00 SEK
    8898.69 SEK / Paket med 500
    Save 3663.31 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Inkluderar ett glasfiberförfilter för svårfiltrerade vätskor. Sartorius Minisart™ Plus sprutfilter är kompletta filtreringsenheter för engångsbruk med ett cellulosaacetatmembran fritt från ytaktiva ämnen. Välj mellan tre färgkodade porstorlekar.
Inkluderar ett glasfiberförfilter för svårfiltrerade vätskor. Sartorius Minisart™ Plus sprutfilter är kompletta filtreringsenheter för engångsbruk med ett cellulosaacetatmembran fritt från ytaktiva ämnen. Välj mellan tre färgkodade porstorlekar i sterila eller icke-sterila alternativ.
Snabb sterilisering av små volymer
  • Speciellt utformad för sterilisering av filtrering av svårfiltrerade vätskor
  • Innehåller ett glasfiberförfilter ovanpå cellulosaacetatmembranet
  • Enheterna är nästan fria från utlakningsbara och extraherbara ämnen och filtrerar tillförlitligt utan läckage
  • Finns i tre färgkodade porstorlekar: 0,2 m (μblå), 0,45 μm (gul) eller 1,2 m (μröd)
  • Filtrering så effektiv att den kan fördubbla genomströmningen
  • Idealisk för provrengöring, partikelborttagning och sterilfiltrering av vattenlösningar
Maximal användarbekvämlighet
  • Kompletta enheter är redo att användas
  • Engångsfilter/engångsfilterenheter
  • Luer lock honinlopp med hane leur lock utloppsanslutningar
  • Beprövad kvalitet och 100% testad under tillverkning
  • Sterila (via etylenoxid) och icke-sterila enheter tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färgkod Gult
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Hydrofil
Material (membran) SFCA
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 5,16 cm 2
För användning med (applikation) För snabb sterilisering av små volymer
Håll upp volymen (efter luftrening) 0.1 mL
Material för hölje Metaakrylat-butadienstyrenpolymerisat (MBS)
Inloppsstil Luer Lock hona
Outlet stil Luer Lock hane
Förfilter Glasfiber
Tryckvärdering 4,5 bar
Kvantitet 500/Pk.
Typ Sprutfilter
Volym (metrisk) 200 mL
Diameter (metrisk) 28 mm
För användning med (utrustning) spruta
Provvolym 1 till 200 ml