Läs mer
Sartorius Minisart™ RC Sprutan Filter
BIOPHARMA
Produktkod. p-4279309 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
4,0 mm
15 mm
25 mm
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Håll upp volymen (efter luftrening):
5μ L
10μ L
150μ L
Kvantitet:
1000/förpackning
50/förpackning
500/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 50
Paket med 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Porstorlek Håll upp volymen (efter luftrening) Kvantitet unitSize
10712712 15 mm 0,2μ m 150μ L 50/förpackning Paket med 50
11776035 15 mm 0,2μ m 150μ L 500/förpackning Paket med 500
15902590 15 mm 0,2μ m 150μ L 1000/förpackning Paket med 1000
10189650 15 mm 0,45 μm 10μ L 50/förpackning Paket med 50
11516244 15 mm 0,45 μm 10μ L 500/förpackning Paket med 500
10654471 25 mm 0,2μ m 150μ L 50/förpackning Paket med 50
10710432 25 mm 0,45 μm 150μ L 50/förpackning Paket med 50
10087820 25 mm 0,45 μm 150μ L 500/förpackning Paket med 500
10282121 4,0 mm 0,2μ m 5μ L 50/förpackning Paket med 50
10169800 4,0 mm 0,2μ m 5μ L 500/förpackning Paket med 500
10519441 4,0 mm 0,45 μm 5μ L 50/förpackning Paket med 50
10372861 4,0 mm 0,45 μm 5μ L 500/förpackning Paket med 500
10211371 25 mm 0,2μ m 150μ L 500/förpackning Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10712712 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 17761K
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinerar snabb filtrering för avlägsnande av små volymer partiklar med maximal användarbekvämlighet. Sartorius Minisart™ RC Sprutfilter använder ett regenererat cellulosamembran för klarning av små volymprover. Välj mellan 0,2 och 0,45 μm porstorlekar i filter med 15, 25 och 4 mm diameter.
Enkel, snabb och pålitlig filtrering
  • Innehåller en hydrofil, lösningsmedelsresistent regenererad cellulosa (RC ) membran
  • Bättre kompatibilitet med vattenlösningar och lösningsmedelsblandningar än konkurrenterna
  • Hög flödeshastighet för snabbt avlägsnande av små volymer partiklar utan läckage
  • Idealisk för provrengöring och partikelborttagning för HPLC- eller GC-analys
  • Hus av polypropen
    • Optimerad för filtrering före analys
    • Tål även hårda lösningsmedel och kemikalier
    • Nästan fritt från lakbara och extraherbara ämnen
  • Luer lock honinlopp med luer slip utlopp hane
Maximal användarbekvämlighet
  • Kompletta, anslutningsklara filterenheter är lätta att hantera
  • Universalpassning på standardsprutor
  • Engångsenheter för engångsbruk är ett ekonomiskt alternativ
  • Beprövad kvalitet och 100% testad under tillverkning
  • Icke-sterila alternativ kan steriliseras via etylenoxid, gammastrålning och autoklavering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Sprutfilter
För användning med (utrustning) spruta
Material (membran) Regenererad cellulosa
Porstorlek 0,2μ m
Provvolym 0,5 till 15 ml
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 1,9 cm 2
Håll upp volymen (efter luftrening) 150μ L
Material för hölje Polypropen
Inloppsstil Luer Lock hona
Outlet stil Luer-slip-hane
Förpackning Slumpmässig
Tryckvärdering 4,5 bar
Produktlinje Minisart
Kvantitet 50/förpackning
Typ Sprutfilter
Volym (metrisk) 15 mL
Diameter (metrisk) 15 mm