Läs mer
IKA™ Ministar 20 Digital
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16238651 Handla allt IKA Produkter
Change view
Hastighet:
50 till 2000 rpm
Produktkod. Hastighet
16238651 50 till 2000 rpm
1 options
Produktkod. 16238651 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025004885
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättanvända omrörare som kombinerar grundläggande funktioner med en kompakt design.
  • Kompakt design - Den reducerade designen och fokus på de viktigaste aspekterna gör omrörarna till pålitliga laboratoriekompisar
  • Enkel manövrering - Manövrering sker med en stabil vridknapp
  • Displayen visar tydligt rotationshastigheten
  • Snabba uppdateringar - Regelbundna programuppdateringar kan göras snabbt och enkelt via USB gränssnitt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 50 till 2000 rpm
Kapacitet 15 L
Visa LED
Spänning 100 till 240 V
Wattal 60 w
Frekvens 50/60 Hz
Motortyp Borstlös DC
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Vridmoment 20 Ncm
Viskositet 10 000 mPas
Vikt (metrisk) 1.56 kg