Läs mer
IKA™ Ministar 40 kontroll
Produktkod. 16248611 Handla allt IKA Produkter
Change view
Hastighet:
30 till 2000 r/min
Produktkod. Hastighet
16248611 30 till 2000 r/min
1 options
Produktkod. 16248611 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025001989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18235.00 SEK
    16874.45 SEK / Paket med 1
    Save 1360.55 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Högteknologisk omrörare har en kompakt design, vilket gör den idealisk för speciella applikationer.
  • Härdat glas innesluten, snabb respons display för maximal synlighet och kemikaliebeständighet
  • Toppmoderna vibrationssensorer upptäcker avvikelser från tillåtna tröskelvärden och stoppar automatiskt processen
  • Tydlig display för all viktig information på ett ögonkast
  • Integrerad timer/räknare för kontroll av kinetiskt känsliga reaktioner och påminnelser
  • Viskositeter upp till 30 000 mPas och volym upp till 25 L
  • Steglöst justerbar hastighet mellan 30 till 1000 rpm
  • USB gränssnitt, t.ex. för att dokumentera parametrar med hjälp av labworldsoft™ eller installera firmwareuppdateringar
  • Intuitiv och enkel hantering; beröringskänslig yta för lång livslängd
  • Temperaturavläsning på display
  • Kemikaliebeständigt hölje
  • Knapplåsfunktion
  • Mikroprocessorstyrd hastighetsregulator för konstant rotationshastighet, även med förändringar i viskositet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 30 till 2000 r/min
Kapacitet 25 L
Visa LCD
Spänning 100 till 240 V
Wattal 69 w
Frekvens 50/60 Hz
Motortyp Borstlös DC
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +350 °C
Vridmoment 40 Ncm
Viskositet 30 000 mPas
Vikt (metrisk) 1.72 kg