Läs mer
IKA™ Ministar 40 Digital
Produktkod. 16248651 Handla allt IKA Produkter
Change view
Hastighet:
1000 varv/min
Produktkod. Hastighet
16248651 1000 varv/min
1 options
Produktkod. 16248651 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025004886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15189.84 SEK
    14566.46 SEK / Paket med 1
    Save 623.38 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lättanvända omrörare som kombinerar grundläggande funktioner med en kompakt design.
  • Kompakt design - Den reducerade designen och fokus på de viktigaste aspekterna gör omrörarna till pålitliga laboratoriekompisar
  • Enkel manövrering - Manövrering sker med en stabil vridknapp
  • Displayen visar tydligt rotationshastigheten
  • Snabba uppdateringar - Regelbundna programuppdateringar kan göras snabbt och enkelt via USB gränssnitt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 1000 varv/min
Kapacitet 25 L
Visa LED
Spänning 100 till 240 V
Wattal 69 w
Frekvens 50/60 Hz
Motortyp Borstlös DC
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +350 °C
Vridmoment 40 Ncm
Viskositet 30 000 mPas
Vikt (metrisk) 1.72 kg