Läs mer
IKA™ Ministar 80 kontroll
Handla allt IKA Produkter
Kapacitet:
50 l
Beskrivning
- Härdat glas innesluten, snabb respons display för maximal synlighet och kemikaliebeständighet
- Toppmoderna vibrationssensorer upptäcker avvikelser från tillåtna tröskelvärden och stoppar automatiskt processen
- Tydlig display för all viktig information på ett ögonkast
- Integrerad timer/räknare för kontroll av kinetiskt känsliga reaktioner och påminnelser
- Viskositeter upp till 60 000 mPas och volymer upp till 50 L
- Kontinuerligt justerbar hastighet mellan 30 till 500 rpm
- USB gränssnitt, t.ex. för att dokumentera parametrar med hjälp av labworldsoft™ eller installera firmwareuppdateringar
- Intuitiv och enkel hantering; beröringskänslig yta för lång livslängd
- Temperaturavläsning på display
- Kemikaliebeständigt hölje
- Knapplåsfunktion
- Mikroprocessorstyrd hastighetsregulator för konstant rotationshastighet, även med förändringar i viskositet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 50 l |
| Visa | LCD |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 69 w |
| Mått (L x B x H) | 70 x 193 x 154 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Chuck storlek | 0,5 till 8 mm |
| Motortyp | Borstlös DC |
| Skyddsklass | IP54 |
| Vridmoment | 0.8 Nm |
| Visa mer |