Beskrivning
- Kompakt design - Den reducerade designen och fokus på de viktigaste aspekterna gör omrörarna till pålitliga laboratoriekompisar
- Enkel manövrering - Manövrering sker med en stabil vridknapp
- Displayen visar tydligt rotationshastigheten
- Snabba uppdateringar - Regelbundna programuppdateringar kan göras snabbt och enkelt via USB gränssnitt
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 50 L |
| Visa | LCD |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 69 w |
| Mått (L x B x H) | 70 x 193 x 154 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Chuck storlek | 0,5 till 8 mm |
| Motortyp | Borstlös DC |
| Skyddsklass | IP54 |
| Vridmoment | 0.8 Nm |
| Visa mer |