Läs mer
IKA™ MINISTAR Reglage, Overhead Omrörare
Produktkod. 15730728 Handla allt IKA Produkter
Change view
Inkluderar:
USB gränssnitt, EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15730728 USB gränssnitt, EU-kontakt Varje
1 options
Produktkod. 15730728 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025001988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16785.00 SEK
    15532.75 SEK / Paket med 1
    Save 1252.25 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Högteknologisk, kompakt omrörare med livstidsgaranti.
  • Härdat glas innesluten, snabb respons display för maximal synlighet och kemikaliebeständighet
  • Toppmoderna vibrationssensorer upptäcker avvikelser från tillåtna tröskelvärden och stoppar automatiskt processen
  • Tydlig display för all viktig information på ett ögonkast
  • Integrerad timer/räknare för kontroll av kinetiskt känsliga reaktioner och påminnelser
  • USB gränssnitt, t.ex. för att dokumentera parametrar med hjälp av labworldsoft™ eller installera firmwareuppdateringar
  • Intuitiv och enkel hantering
  • Beröringskänslig yta för lång livslängd
  • Temperaturavläsning på display
  • Kemikaliebeständigt hölje
  • Knapplåsfunktion
  • Mikroprocessorstyrd hastighetsregulator för konstant rotationshastighet, även med förändringar i viskositet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 50 till 2000 rpm
Kapacitet 15 L
Visa LCD
Spänning 100/240 V, DC-spänning: 24 V
Wattal 69 w
Mått (L x B x H) 70 x 193 x 154 mm
Elektriska krav 100-240V, 50/60 Hz, 69 W
Frekvens 50/60 Hz
Chuck storlek 0,5 till 8 mm
Inkluderar USB gränssnitt, EU-kontakt
Material Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Modell Minister 20
Motortyp Borstlös DC
Vridmoment 20 Ncm
Viskositet 10 000 mPas
Vikt (metrisk) 1.56 kg