Läs mer
Ministry of Agriculture Veterinary Drug Mixture 348 10 μg/ml i acetonitril: Vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317355
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317355 1 ml
1 options
Produktkod. 30317355 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000348WL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Danofloxacin∣Difloxacin hydrochloride∣Enrofloxacin∣Lomefloxacin∣Marbofloxacin∣Ofloxacin∣Pefloxacin∣Sulfabenzamide∣Sulfacetamide∣Sulfachloropyrazine∣Sulfachlorpyridazine Sodium∣Sulfadiazine∣Sulfadimethoxine∣Sulfadoxine∣Sulfaguanidine∣Sulfamerazine∣Sulfamethoxazole∣Sulfamonomethoxine∣Sulfanilamide∣Sulfaphenazole∣Sulfapyridine∣Sulfaquinoxaline∣Sulfisomidine, Sodium∣Sulfisoxazole∣Trimethoprim
CAS 112398-08-0, 91296-86-5, 93106-60-6, 98079-51-7, 115550-35-1, 82419-36-1
Analyt- eller komponentnamn Danofloxacin∣Difloxacin hydrochloride∣Enrofloxacin∣Lomefloxacin∣Marbofloxacin∣Ofloxacin∣Pefloxacin∣Sulfabenzamide∣Sulfacetamide∣Sulfachloropyrazine∣Sulfachlorpyridazine Sodium∣Sulfadiazine∣Sulfadimethoxine∣Sulfadoxine∣Sulfaguanidine∣Sulfamerazine∣Sulfamethoxazole∣Sulfamonomethoxine∣Sulfanilamide∣Sulfaphenazole∣Sulfapyridine∣Sulfaquinoxaline∣Sulfisomidine, Sodium∣Sulfisoxazole∣Trimethoprim
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril/Vatten
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Danofloxacin 10 μg/mL∣Difloxacin hydrochloride 10 μg/mL∣Enrofloxacin 10 μg/mL∣Lomefloxacin 10 μg/mL∣Marbofloxacin 10 μg/mL∣Ofloxacin 10 μg/mL∣Pefloxacin 10 μg/mL∣Sulfabenzamide 10 μg/mL∣Sulfacetamide 10 μg/mL∣Sulfachloropyrazine 10 μg/mL∣Sulfachlorpyridazine Sodium 10 μg/mL∣Sulfadiazine 10 μg/mL∣Sulfadimethoxine 10 μg/mL∣Sulfadoxine 10 μg/mL∣Sulfaguanidine 10 μg/mL∣Sulfamerazine 10 μg/mL∣Sulfamethoxazole 10 μg/mL∣Sulfamonomethoxine 10 μg/mL∣Sulfanilamide 10 μg/mL∣Sulfaphenazole 10 μg/mL∣Sulfapyridine 10 μg/mL∣Sulfaquinoxaline 10 μg/mL∣Sulfisomidine, Sodium 10 μg/mL∣Sulfisoxazole 10 μg/mL∣Trimethoprim 10 μg/mL