Läs mer
Cytiva™ MiniTrap™ Kolumn
Produktkod. 11359991 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359991 1 st Paket med 50
1 options
Produktkod. 11359991 Leverantör Cytiva™ Leverantörsnummer 28940928
 Begränsad artikel
I lager
De Cytiva™ MiniTrap™ Kolumner är småskaliga kromatografikolonner utformade för snabb och bekväm rening. De används ofta för olika tillämpningar inklusive proteinrening, antikroppsrening, peptidrening och nukleinsyrarening.
  • För snabb och effektiv separering och rening av prover
  • Förpackat engångsformat för engångsbruk möjliggör enkel och bekväm provbehandling
  • Idealisk för användning i FoU-, processutvecklings- och QC-laboratorier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning MiniTrap kromatografikolonn
Produkttyp Kolumn
För användning med (applikation) Småskalig rening och separation
Formatera Kromatografikassett
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 1 st
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PD MiniTrap G-10 columns
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one