Läs mer
Agilent BioTek Minirörshållare
Produktkod. 16562302 Handla allt Agilent BioTek Produkter
För användning med (utrustning):
Agilent BioTek Mikroplattbricka och läsarinstrument
Produktkod. 16562302
Brand: Agilent BioTek 7212042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minitube Carrier är för laboratorieartiklar upp till 50 mm i höjd, inklusive 1,2 mL minituber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Enheten håller 1,2 mL Minitubes eller Labware upp till 50 mm i höjd
För användning med (utrustning) Agilent BioTek Mikroplattbricka och läsarinstrument