Läs mer
Cytiva miniVE tillbehör för vertikalt elektroforessystem
Produktkod. 10075794 Handla allt Cytiva Produkter
För användning med (utrustning):
Mini vertikal gelelektroforesenhet
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10075794
Brand: Cytiva SE262GN5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skårade glasplattor för miniVE gelelektroforessystem
  • Naggad glasskiva
  • Mått: 10 x 10,5 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mini vertikal gelelektroforesenhet
Typ Glasplatta
Material Glas
Längd (metrisk) 10.5 cm
Bredd (metrisk) 10 cm