Läs mer
Minocyklinhydroklorid
Produktkod. 15427789
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427789 500 mg 500mg
15417789 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427789 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66429.ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3233.40 SEK
    2657.65 SEK / 500mg
    Save 575.75 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 13614-98-7 | C23H28ClN3O7 | 493,94 g/mol
Ett bredspektrumantibiotikum som ofta används mot bakterier som orsakar övre luftvägsinfektioner
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Ett bredspektrumantibiotikum som ofta används mot bakterier som orsakar övre luftvägsinfektioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13614-98-7
Molekylformel C23H28ClN3O7
Molekylvikt (g/mol) 493.94
MDL-nummer MFCD00083669
InChI-nyckel KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N
PubChem CID 54685925
IUPAC-namn hydrogen (2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4,7-bis(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracene-1,3,12-trione chloride
LEDER [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Minocycline hydrochloride
Typ Minocyklinhydroklorid
Namnnotering 890 till 950 μg/mg
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 205 °C till 210 °C
Färg Gult
Kvantitet 500 mg
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kokpunkt 813 °C
Merck Index 14,6202
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten
Formel vikt 493.94
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning