Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Minocyklinhydroklorid, 97 %
Produktkod. 15360867 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15360867 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15360867 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 455330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.00 SEK
    1498.65 SEK / 1g
    Save 181.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Minocyklinhydroklorid, 97 %, CAS # 13614-98-7, är en bredspektrumförening med antibakteriella och antiinflammatoriska aktiviteter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Minocyklinhydroklorid är hydrokloridsaltet av minocyklin, ett brett spektrum långverkande derivat av antibiotikumet tetracyklin, med antibakteriella och antiinflammatoriska aktiviteter
•Denna förening utövar sin verkan genom att binda till den bakteriella 30S ribosomala subenheten och störa bindningen av tRNA till det ribosomala komplexet, vilket resulterar i hämning av proteintranslation i bakterier
•Minocyklinhydroklorid kan hämma det inflammatoriska enzymet 5-lipoxygenas (5LOX) och kan blockera interaktioner mellan T-celler och mikroglia. 5LOX katalyserar syntesen av inflammatoriska mediatorer, inklusive prostaglandiner och leukotriener. Därför kan båda beskrivna molekylära aktiviteterna bidra till minocyklins neuroprotektiva aktivitet.
Användningsområden
•Denna förening är effektiv mot tetracyklinresistenta Staphylococcus-kulturer• Minocyklinhydroklorid hämmar lipopolysackaridmedierad inflammatorisk cytokintumörnekrosfaktor (TNF-α ) utsöndring av makrofager
•Det hämmar endotelcellsproliferation och angiogenes in vitro genom translationell suppression av HIF-1α
•Denna förening uppvisar antitumöraktivitet i gliom genom att hämma membran typ 1-matrismetalloproteinas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Minocycline hydrochloride
Typ Minocyklinhydroklorid
CAS 13614-98-7
Infrarött spektrum Autentisk
Vatten 10% max.
Kvantitet 1 g
Molekylformel C23H28ClN3O7
MDL-nummer MFCD00083669
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i dmf och metanol
InChI-nyckel KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N
LEDER [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
IUPAC-namn (4S,4aS,5aR,12aR)-4,7-bis(dimetylamino)-1,10,11,12a-tetrahydroxi-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-karboxamid;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 493.94
PubChem CID 54685925
Formel vikt 493.94
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Minocycline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.