Läs mer
Minocycline hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16427296
Encompass_Preferred
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. 16427296
Brand: Medchem Express HY17412100mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Minocycline hydrochloride is an orally active, potent and BBB-penetrated semi-synthetic tetracycline antibiotic.
Minocycline hydrochloride is a hypoxia-inducible factor (HIF)-1α inhibitor. Minocycline hydrochloride shows anti-cancer, anti-inflammatory, and glutamate antagonist effects. Minocycline hydrochloride reduces glutamate neurotransmission and shows neuroprotective properties and antidepressant effects. Minocycline hydrochloride inhibits bacterial protein synthesis through binding with the 30S subunit of the bacterial ribosome, resulting in a bacteriostatic effect.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Minocycline hydrochloride
CAS 13614-98-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H28ClN3O7
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : 10 mg/mL (20.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 0.49 mg/mL (0.99 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER OC1=C(C(N)=O)C([C@@]2(O)C(O)=C3C(C4=C(O)C=CC(N(C)C)=C4C[C@@]3([H])C[C@@]2([H])[C@@H]1N(C)C)=O)=O.Cl
Molekylvikt (g/mol) 493.94
Formel vikt 493.94
Procent renhet 98.47%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.