Läs mer
Minocyklinhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11434911 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434911 100 mg 100mg
11444911 250 mg 250mg
11454911 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434911 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215571880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 SEK
    1355.38 SEK / 100mg
    Save 69.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 13614-98-7
Molekylformel C23H28ClN3O7
Molekylvikt (g/mol) 493.94
MDL-nummer MFCD00083669
InChI-nyckel KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N
Synonym minocycline hydrochloride, minocycline hcl, minomycin, minocin, minocycline chloride, arestin, vectrin, minomax, periocline, tri-mino
PubChem CID 54685925
IUPAC-namn väte (2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hydroxi)metyliden]-4,7-bis(dimetylamino)-10,11,12a-trihydroxi-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-dekahydrotetracen-1,3,12-klorid
LEDER [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Minocycline Hydrochloride
Färg Gult
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 493.9
Fysisk form Pulver