Läs mer
Minodronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Minodronic Acid |
| CAS | 180064-38-4 |
| Molekylformel | C9H12N2O7P2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (1-Hydroxy-2-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylethylidene)bis-phosphonic acid, Imidazo[1,2-a]pyridine, phosphonic acid deriv., BPH 261, Bonoteo, ONO 5920, Recalbon, YH 529, YM 529 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O7P2/c12-9(19(13,14)15,20(16,17)18)5-7-6-10-8-3-1-2-4-11(7)8/h1-4,6,12H,5H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18) |
| LEDER | OC([P](O)(O)=O)([P](O)(O)=O)CC1=CN=C2N1C=CC=C2 |
| IUPAC-namn | (1-hydroxy-2-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl-1-phosphonoethyl)phosphonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.15 |
| Formel vikt | 322.012 |