Läs mer
Endecotts™ Minor 200 siktskakapparat
Produktkod. 15359001
Change view
Partikelstorlek:
38μ m till 125 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Partikelstorlek Förpackningsstorlek
15359001 38μ m till 125 mm Varje
1 options
Produktkod. 15359001 Leverantör Endecotts™ Leverantörsnummer MIN200/23050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24541.19 SEK
    22741.62 SEK / Paket med 1
    Save 1799.57 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kompakt och bärbar. Endecotts Minor 200 siktskakapparat är dealisk för användning i laboratorier och anläggningar
  • Kompakt och portabel och lätt att använda
  • Elektromagnetisk drift för tyst och praktiskt taget underhållsfri drift
  • Kräver endast litet förvaringsutrymme på grund av liten storlek och lätt borttagbart spännbandssystem (ingår)
  • Olika spänningar tillgängliga
Uppfyllande
AASHTO T 27
Specifikationer
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Produkttyp Siktskakapparater
Diameter (metrisk) 100/200 mm
Modell Minor 200 bänk
Antal siktar 8 helhöjd/16 halvhöjd (200 mm siktar)
Partikelstorlek 38μ m till 125 mm
Timerintervall Analog, 0 till 60 min., Kontinuerlig