Läs mer
R&D Systems™ Minoxidil
Beskrivning
Antihypertensive. Antialopecia agent. Kir6 channel (KATP) activator.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Minoxidil |
| CAS | 38304-91-5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C9H15N5O |
| Formel vikt | 209.25 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.253 |