Läs mer
Minoxidil Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Minoxidil Glucuronide |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N5O7/c16-7-6-8(19-4-2-1-3-5-19)18-15(17)20(7)27-14-11(23)9(21)10(22)12(26-14)13(24)25/h6,9-12,14,21-23H,1-5H2,(H4,16,17,18,24,25)/t9-,10-,11+,12-,14-/m0/s1 |
| Formel vikt | 385.1597 |