Läs mer
Minoxidil-d10 (piperidine-d10), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Minoxidil-d10 |
| CAS | 1020718-66-4 |
| Molekylformel | C9 2H10 H5 N5 O |
| Kvantitet | 0.005 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6H,1-5,10H2,(H2,11,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])N(c2cc(N)[n+]([O-])c(N)n2)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 6-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriopiperidin-1-yl)-3-oxidopyrimidin-3-ium-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.31 |
| Formel vikt | 219.1904 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |