Läs mer
Minoxidil, Mikromol™
Produktkod. 16670374
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16670374 500 mg
1 options
Produktkod. 16670374 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0521.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Minoxidil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Minoxidil
CAS 38304-91-5
Analyt- eller komponentnamn Minoxidil
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H15 N5 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine 3-N-oxide, 2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine 3-oxide, 6-Amino-1,2-dihydro-1-hydroxy-2-imino-4-piperidinopyrimidine, Alopexil, Alostil, Loniten, Lonolox, Minoxidil, Minoximen, Mintop, Normoxidil, PDP, Pierminox, Prexidil, RiUP, Rogaine, Tricoxidil, U 10858
InChI formel InChI=1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6H,1-5,10H2,(H2,11,12)
LEDER Nc1cc(nc(N)[n+]1[O-])N2CCCCC2
IUPAC-namn 3-oxido-6-piperidin-1-ylpyrimidin-3-ium-2,4-diamin
Molekylvikt (g/mol) 209.25
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 209,1277 g/mol