Läs mer
Minoxidil Sulfate, TRC
Codice prodotto. 30469738
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
30469738 25 mg
30473071 5 mg
30470682 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30469738 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM34510025MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83701-22-8
Molekylformel C9 H15 N5 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 289.31
Synonym 2-Pyrimidinamine, 1,6-dihydro-6-imino-4-(1-piperidinyl)-1-(sulfooxy)-, Minoxidil sulfate
IUPAC-namn (2,6-diamino-4-piperidin-1-ylpyrimidin-1-ium-1-yl) sulfate
LEDER Nc1cc(nc(N)[n+]1OS(=O)(=O)[O-])N2CCCCC2
Specifica
Kemiskt namn eller material Minoxidil, Sulfate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H15N5O4S/c10-7-6-8(13-4-2-1-3-5-13)12-9(11)14(7)18-19(15,16)17/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,15,16,17)
Formel vikt 289.0845
Procent renhet >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.