Läs mer
Minoxidil
Beskrivning
Minoxidil används som antihypertensivt antialopecimedel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
- Minoxidil är en piperidin som fungerar som vasodilator när den omvandlas till sin aktiva metabolit, minoxidilsulfat
- Minoxidil öppnar adenosintrifosfat (ATP)-känsliga kaliumkanaler i plasmamembranet och slappnar av glatt muskulatur i arterioliväggarna. Avslappning av glatt muskulatur i arteriolerna leder till minskat motstånd och lägre blodtryck
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Minoxidil |
| Smältpunkt | 248 °C till 265 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Merck Index | 14,6203 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (2,2 mg/ml), 100% etanol (29 mg/ml), propylenglykol, aceton, DMSO (6,5 mg/ml) och metanol. |
| Formel vikt | 209.25 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
Säkerhet och hantering
- Minoxidil
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Minoxidil
RUO– Endast forskningsanvändning