Läs mer
Minoxidil
Produktkod. 15464319
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464319 25 g 25g
15444319 1 g 1g
15454319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15464319 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61803.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Minoxidil, CAS # 38304-91-5, är en kombination med vasodilaterande effekter som verkar genom att öppna adenosintrifosfat (ATP)-känsliga kaliumkanaler. | CAS: 38304-91-5 | C9H15N5O | 209,253 g/mol
Minoxidil används som antihypertensivt antialopecimedel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
  • Minoxidil är en piperidin som fungerar som vasodilator när den omvandlas till sin aktiva metabolit, minoxidilsulfat
  • Minoxidil öppnar adenosintrifosfat (ATP)-känsliga kaliumkanaler i plasmamembranet och slappnar av glatt muskulatur i arterioliväggarna. Avslappning av glatt muskulatur i arteriolerna leder till minskat motstånd och lägre blodtryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38304-91-5
Molekylformel C9H15N5O
Molekylvikt (g/mol) 209.253
MDL-nummer MFCD00063409
InChI-nyckel ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym minoxidil, rogaine, loniten, regaine, minoximen, theroxidil, tricoxidil, alopexil, alostil, lonolox
PubChem CID 4201
IUPAC-namn 3-hydroxy-2-imino-6-piperidin-1-ylpyrimidin-4-amine
LEDER C1CCN(CC1)C2=NC(=N)N(C(=C2)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Minoxidil
Smältpunkt 248 °C till 265 °C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,6203
Löslighetsinformation Löslig i vatten (2,2 mg/ml), 100% etanol (29 mg/ml), propylenglykol, aceton, DMSO (6,5 mg/ml) och metanol.
Formel vikt 209.25
Fysisk form Kristallint pulver
RUO– Endast forskningsanvändning