Läs mer
Invitrogen™ Human MIP-1b (CCL4) Instant ELISA™ Utrustning
Produktkod. p-7091990
Kvantitet:
10 x 128 tester
128 tester
Förpackningsstorlek:
128 tester
Paket med 10
Produktkod. 15551527
Brand: Invitrogen™ BMS2030INST
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human Macrophage Inflammatory Protein-1beta (CCL4) (Hu MIP-1β ) ELISA kvantifierar Hu MIP-1β i humant serum, plasma, cellkultursupernatanter eller andra kroppsvätskor. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu MIP-1β . Metodens princip The Human MIP-1β fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångnings-) antikroppen. Sandwichen bildas genom bindning av den andra (detektor) antikroppen till målet på en annan epitop än infångningsantikroppen. En antikropp konjugerad med enzym binder den bildade sandwichen. Efter inkubations- och tvättsteg för att befria mikroplattan från obundna ämnen, tillsätts en substratlösning som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
CCL4 (makrofaginflammatoriskt protein 1-beta, MIP1B) tillhör familjen intercrine beta (chemokine CC). Funktionellt är CCL4 involverad i kemotaktiska och proinflammatoriska effekter och homeostas. CCL4 produceras av makrofager vid stimulering av bakteriella endotoxiner. CCL4 rekryterar och stimulerar olika inflammatoriska celler på platser för inflammation. CCL4 produceras av lymfocyter, makrofager och dendritiska celler. Både CCL4 och det relaterade proteinet CCL3 deltar i värdens svar på invaderande bakteriella, virala, parasiter och svamppatogener genom att reglera handeln och aktiveringstillståndet för utvalda undergrupper av inflammatoriska celler. Medan både CCL4 och CCL3 utövar liknande effekter på monocyter, skiljer sig deras effekt på lymfocyter, där CCL4 selektivt attraherar CD4+-lymfocyter och CCL3 selektivt attraherar CD8+-lymfocyter. Dessutom har båda visat sig vara potenta kemoattraktanter för B-celler, eosinofiler och dendritiska celler. Den bearbetade formen av CCL4 kan inducera nedmodulering av ytuttryck av kemokinreceptorn CCR5, och därmed inhibera det CCR5-medierade inträdet av HIV-1 i T-celler. CCL4 binder med hög affinitet till CCR5-receptorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P13236
Analysintervall 7,8 till 500 pg/ml
Analyskänslighet 3.0 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 6351
Gensymbol ACT2,AT744.1,G-26,HC21,LAG-1,LAG1,MIP-1-beta,MIP1B,MIP1B1,SCYA2,SCYA4
Interassay CV 4.9%
Intraassay CV 7.2
Kit Innehåll Förbelagd mikroplatta med 96 brunnar, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Provspädningsmedel, lyofiliserats, Standard (8-brunnars remsor x 4), Tvätta buffertkoncentrat, Substratlösning, Provspädningsmedel, Stoppa lösning, Lysbuffert 10x, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 128 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav -20 °C
Synonym CCL4, LAG-1, liten inducerbar cytokin A4, SCYA4
Mål CCL4
Testtid 15 minuter
Total analystid 3 timmar 10 minuter