Läs mer
Invitrogen™ Humant MIP-3 alfa/CCL20 celllysat ELISA Utrustning
Produktkod. 15387118
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15387118
Brand: Invitrogen™ EHCCL20CL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human MIP-3 alfa/CCL20 ELISA kvantifierar Hu MIP-3α i humana cell- eller vävnadslysat. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu MIP-3α . Metodens princip The Human MIP-3α fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Macrophage Inflammatory Protein-3 alpha (MIP-3alpha), även kallat CCL20, uttrycks i levern, lungorna, lymfkörtlarna och perifera blodlymfocyter. MIP-3alpha är starkt uppreglerad av inflammatoriska signaler, och nedregleras av den antiinflammatoriska cytokinen IL-10. MIP3alfa signalerar genom den G-proteinkopplade receptorn, CCR6, och fungerar som en kemoattraktant till lymfocyter och dendritiska celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P78556
Analysintervall 0,8 till 600 pg/ml
Analyskänslighet 1.5 pg/mL
Kalibreringsområde 1,5 pg/ml till 600 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Chemokine& Receptorer
Provtyp Celllysater
Specificitet Antikroppsparet som tillhandahålls i detta kit känner igen humant MIP-3 alfa.
Tillräckligt för 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 6364
Gensymbol CKb4,Exodus,LARC,MIP-3-alpha,MIP-3 A,MIP3A,SCYA20,ST38
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Celllysbuffert, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Inflammation
Provvolym Celllysat 20μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym CKb4, Exodus, LARC, MIP-3-alpha, MIP-3 A, MIP3A, SCYA20, ST38
Mål CCL20
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter