Läs mer
Invitrogen™ Humant MIP-3 alfa/CCL20 celllysat ELISA Utrustning
Beskrivning
Human MIP-3 alfa/CCL20 ELISA kvantifierar Hu MIP-3α i humana cell- eller vävnadslysat. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu MIP-3α . Metodens princip The Human MIP-3α fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P78556 |
| Analysintervall | 0,8 till 600 pg/ml |
| Analyskänslighet | 1.5 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 1,5 pg/ml till 600 pg/ml |
| Analysera | Fastfas smörgås ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Proteinfamilj | Chemokine& Receptorer |
| Provtyp | Celllysater |
| Specificitet | Antikroppsparet som tillhandahålls i detta kit känner igen humant MIP-3 alfa. |
| Visa mer |