Läs mer
MiPLA, TRC
Produktkod. 30468110
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30468110 25 mg
1 options
Produktkod. 30468110 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM55221025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylisopropyllysergamide
CAS 100768-08-9
Molekylformel C20 H25 N3 O
Kvantitet 25 mg
Synonym (8β)-9,10-didehydro-N,6-dimethyl-N-(1-methylethyl)-ergoline-8-carboxamide, MiPLA (solution)
InChI formel InChI=1S/C20H25N3O/c1-12(2)23(4)20(24)14-8-16-15-6-5-7-17-19(15)13(10-21-17)9-18(16)22(3)11-14/h5-8,10,12,14,18,21H,9,11H2,1-4H3/t14-,18-/m1/s1
LEDER CC(C)N(C)C(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34
IUPAC-namn (6aR,9R)-N-isopropyl-N,7-dimetyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]kinolin-9-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 323.43
Formel vikt 323.1998