missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Miproxifene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Miproxifene |
| CAS | 129612-87-9 |
| Molekylformel | C29H35NO2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-[(1Z)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-buten-1-yl]-phenol, l, 4-[(1Z)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-butenyl]-phenol, (Z)-4-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-butenyl]-phenol, DP-TAT 59 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H35NO2/c1-6-28(23-9-7-22(8-10-23)21(2)3)29(24-11-15-26(31)16-12-24)25-13-17-27(18-14-25)32-20-19-30(4)5/h7-18,21,31H,6,19-20H2,1-5H3/b29-28- |
| LEDER | OC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)=C(C3=CC=C(C(C)C)C=C3)\CC |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.59 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?