missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Miquelianin, MedChemExpress

Produktkod. 16483396
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483396 25 mg
16475918 10 mg
16462067 50 mg
16461389 1 mg
16448557 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16483396 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13930

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Miquelianin (Quercetin 3-O-glucuronide) is a metabolite of quercetin and a type of natural flavonoid.

Miquelianin (Quercetin 3-O-glucuronide) is a metabolite of quercetin and a type of natural flavonoid.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Miquelianin
CAS 22688-79-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H18O13
Kvantitet 25 mg
Synonym Quercetin 3-O-glucuronide Quercetin 3-glucuronide
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (62.71 mM)
LEDER O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC=C(O)C(O)=C3)=C1O[C@@H]4O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
Molekylvikt (g/mol) 478.36
Formel vikt 478.36
Procent renhet 98.3%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.