Läs mer
Tocris Bioscience™ Mirabegron
Beskrivning
Mirabegron is a potent and selective β3-adrenoceptor agonist (EC50 = 22.4 nM). Displays >440-fold selectivity for β3 over β1 and β2 adrenoceptors. Increases cAMP concentration in CHO cells expressing human β3-adrenoceptor. Displays relaxant effect in ex vivo rat bladder muscle preparation precontracted with carbachol (Cat. No. 2810). Decreases frequency of bladder contraction in rats. Also promotes browning of white adipose tissue, reduces body weight, and improves glucose tolerance and insulin sensitivity in mice fed a high fat diet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide |
| CAS | 223673-61-8 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C21H24N4O2S |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?